Stampa…
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14 B25530.22
B25530.14EA 29.2 EUR
B25530.14 B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97% CAS No.: 615-83-8 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 1098901 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000159
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 209.09 g/mol
Punto di ebollizione: 190…192 °C
Densità: 1.226
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000159
CAS Number: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
UN: 3265
ADR: 8 III