5-Decyn-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 68274-97-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00464353
Formula:
C₁₀H₁₈O Punto di ebollizione: 238 °C Densità: 0,861 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464353 CAS Number: 68274-97-5 EINECS: 269-529-4 |