Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₄H₃NOS Punto di ebollizione: 70°C Flash Pt: 68°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00142924 CAS Number: 10200-59-6 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |