Stampa…
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B2546-25G B2546-5G
TCIAB2546-25GEA 122 EUR
TCIAB2546-25G TCIAB2546-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
MDL Number: MFCD00236674
CAS Number: 320-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&vid=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %