Stampa…
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M0599-25ML M0599-500ML M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA 18 EUR
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML TCIAM0599-100ML
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC)
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formula: C₄H₁₂N₂
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Flash Pt: 36°C
MDL Number: MFCD00008209
CAS Number: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %