Stampa…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P1098-25G P1098-250G
TCIAP1098-25GEA 50 EUR
TCIAP1098-25G TCIAP1098-250G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥96.0% (by GC)
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formula: C₄F₁₀O₂S
Punto di ebollizione: 65°C
MDL Number: MFCD00007422
CAS Number: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&vid=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %