Stampa…
2(5H)-Furanone ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Furan-2(5H)-one
C1078-25ML C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA 302 EUR
TCIAC1078-25ML TCIAC1078-5ML
2(5H)-Furanone ≥93.0% (by GC)
2(5H)-Furanone
Formula: C₄H₄O₂
Peso molecolare: 84,07 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Punto di fusione: 5°C
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005376
CAS Number: 497-23-4
EINECS: 207-839-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&vid=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %