Stampa…
Norbornadiene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,5-Norbornadiene
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
N0346-25ML N0346-500ML N0346-100ML
TCIAN0346-25MLEA 50 EUR
TCIAN0346-25ML TCIAN0346-500ML TCIAN0346-100ML
Norbornadiene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Norbornadiene
Formula: C₇H₈
Peso molecolare: 92,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: –19°C
MDL Number: MFCD00082301
CAS Number: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
UN: 2251
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&vid=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %