Stampa…
Indane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0011-25ML I0011-500ML I0011-100ML
TCIAI0011-25MLEA 16 EUR
TCIAI0011-25ML TCIAI0011-500ML TCIAI0011-100ML
Indane ≥95.0% (by GC)
Indane
Formula: C₉H₁₀
Punto di ebollizione: 179°C
Densità: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003795
CAS Number: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04931
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae7694c1bd6dd0abd902b3487457eebbdb407e4&vid=3ae7694c1bd6dd0abd902b3487457eebbdb407e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %