Stampa…
1,4-Butandiol diacrilato ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2935-25G B2935-500G B2935-100G
TCIAB2935-25GEA 20 EUR
TCIAB2935-25G TCIAB2935-500G TCIAB2935-100G
1,4-Butandiol diacrilato ≥90.0% (by GC) stabilizzato
1,4-Butandiol diacrilato
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
MDL Number: MFCD00014940
CAS Number: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2d00eaf166daf35d4d8dd2c60c746df70aaedc8&vid=a2d00eaf166daf35d4d8dd2c60c746df70aaedc8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %