Stampa…
di-Litio tetraborato
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Litio tetraborato
96569.D9 96569.A1
96569.D9EA 0 EUR
96569.D9 96569.A1
di-Litio tetraborato
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
Peso molecolare: 169,12 g/mol
Punto di fusione: 918 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011083
CAS Number: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524