di-Litio tetraborato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Litio tetraborato
96149.D9
96149.A1
96149.D9EA
0
EUR
96149.D9
96149.A1
di-Litio tetraborato
di-Litio tetraborato
Formula:
Li₂B₄O₇ Peso molecolare: 169.12 g/mol Punto di fusione: 918 Densità: 1.4 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS Number: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |