Stampa…
1,4-Diossano ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
D0860-25G D0860-500G
TCIAD0860-25GEA 18 EUR
TCIAD0860-25G TCIAD0860-500G
1,4-Diossano ≥99.0% (by GC) stabilizzato
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: 11.8
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&vid=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %