Stampa…
Nicotinaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0090-25ML N0090-100ML
TCIAN0090-25MLEA 52 EUR
TCIAN0090-25ML TCIAN0090-100ML
Nicotinaldehyde ≥98.0% (by GC)
Nicotinaldehyde
Formula: C₆H₅NO
Punto di ebollizione: 97°C
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD00006382
CAS Number: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&vid=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %