Stampa…
2,8-Quinolinediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,8-Dihydroxyquinoline
D3819-25G D3819-5G
TCIAD3819-25GEA 212 EUR
TCIAD3819-25G TCIAD3819-5G
2,8-Quinolinediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,8-Quinolinediol
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 290°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216696
CAS Number: 15450-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bc82510bd84caaf80a260d8689d55846b57fea&vid=c5c317cfa639934030cf925d3b0b6829da222a91&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %