Stampa…
Clioquinolo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol
C0187-25G C0187-250G
TCIAC0187-25GEA 25 EUR
TCIAC0187-25G TCIAC0187-250G
Clioquinolo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Clioquinolo
Formula: C₉H₅ClINO
Peso molecolare: 305,5 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 183…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006787
CAS Number: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b9d14750c8f8137e7c59d2d4818303bdf559a2a&vid=9b35ac0ff99dcb829ff7a4424cc0f3ea139e70a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %