Stampa…
3-Quinolinecarbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Q0075-1G Q0075-5G
TCIAQ0075-1GEA 63 EUR
TCIAQ0075-1G TCIAQ0075-5G
3-Quinolinecarbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3-Quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Punto di ebollizione: 128°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006768
CAS Number: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf08128e2d3164d850a1d415cf8bbedf5fe591e&vid=7724329c1387547c596cba69fdc80b2ddb03be39&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C