Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1422-25G B1422-5G
TCIAB1422-25GEA 140 EUR
TCIAB1422-25G TCIAB1422-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 72°C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00000384
CAS Number: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %