Stampa…
trans-2-Fluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
F0631-1G F0631-5G
TCIAF0631-1GEA 82 EUR
TCIAF0631-1G TCIAF0631-5G
trans-2-Fluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
trans-2-Fluorocyclohexanol
Formula: C₆H₁₁FO
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08146648
CAS Number: 656-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&vid=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %