Stampa…
Cumene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
C0687-25ML C0687-500ML
TCIAC0687-25MLEA 16 EUR
TCIAC0687-25ML TCIAC0687-500ML
Cumene ≥99.0% (by GC)
Cumene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008881
CAS Number: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322034840a73440dd0da7ecc83c4599d192caeda&vid=d38ff93b60554dbf02b004593852908cb290e42e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %