Stampa…
Cloruro di benzile ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: α-Clorotoluene
Stabilization: Stabilised with ε-caprolactam
B0412-25G B0412-500G
TCIAB0412-25GEA 16 EUR
TCIAB0412-25G TCIAB0412-500G
Cloruro di benzile ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Cloruro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Peso molecolare: 126.59 g/mol
Punto di ebollizione: 179°C
Punto di fusione: -41.2
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000889
CAS Number: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,01129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4db2f4a495f8a0af2ca049f75081213463551af6&vid=1f56aab76cba9fcbd16479f9f219f69dd7708fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %