Stampa…
1-Phenyl-1-decanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Decanophenone, Decyl phenyl ketone, Nonyl phenyl ketone
D0026-25G D0026-500G
TCIAD0026-25GEA 45 EUR
TCIAD0026-25G TCIAD0026-500G
1-Phenyl-1-decanone ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1-decanone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃
Peso molecolare: 232.37 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
Punto di fusione: 35
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009582
CAS Number: 6048-82-4
EINECS: 227-946-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5444823eec7734a2d12e7d59cb303fadaa31e7c&vid=958f68737ca796321bb540fa6b05c8b4903f5311&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency