Bromuro di benzile ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromotoluene
Stabilization:
Stabilised with propylene oxide
Formula:
(C₆H₅)CH₂Br Peso molecolare: 171.04 g/mol Punto di ebollizione: 199 Punto di fusione: -4 Flash Pt: 79°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000172 CAS Number: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,01128 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |