Stampa…
α-Metilstirene ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Fenilpropene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
M0429-25ML M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA 16 EUR
TCIAM0429-25ML TCIAM0429-500ML
α-Metilstirene ≥99.0% (by GC) stabilizzato
α-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: -23°C
Densità: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008859
CAS Number: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1131e388cd00ec667f273b1d197097668c5e2c57&vid=c6b1e659c82c7ddd7de5e33f20301c75db3d1fab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %