Stampa…
1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
C0956-500ML C0956-25ML
TCIAC0956-500MLEA 470 EUR
TCIAC0956-500ML TCIAC0956-25ML
1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Morpholino)cyclohexene
Formula: C₁₀H₁₇NO
Peso molecolare: 167,25 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006163
CAS Number: 670-80-4
EINECS: 211-579-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&vid=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %