Stampa…
Ciclopropan-1,1-dicarbossilato di dimetile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
C1471-25G C1471-500G
TCIAC1471-25GEA 51 EUR
TCIAC1471-25G TCIAC1471-500G
Ciclopropan-1,1-dicarbossilato di dimetile ≥98.0% (by GC)
Ciclopropan-1,1-dicarbossilato di dimetile
Formula: C₇H₁₀O₄
Peso molecolare: 158,15 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00192079
CAS Number: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %