Stampa…

N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC) for biochemical research

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

D3866-1G D3866-5G
TCIAD3866-1GEA 16 EUR
TCIAD3866-1G TCIAD3866-5G
N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC) for biochemical research
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: 2,5 °C
Densità: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008304
CAS Number: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ecaacb6f7a3f03a7c1ed26bca2830feeecf7fd&vid=7cdc43992ac3f330e64cc9a963c9d3c3dbca1581&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5560 to 1.5600
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR