1-Fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
C₆H₄FI Punto di ebollizione: 183°C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,9253 g/cm³ (15 °C) Flash Pt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00001052 CAS Number: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...