Stampa…
4-(Dietilammino)benzaldeide ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Diethylaminobenzaldehyde
D0463-25G D0463-500G D0463-100G
TCIAD0463-25GEA 34 EUR
TCIAD0463-25G TCIAD0463-500G TCIAD0463-100G
4-(Dietilammino)benzaldeide ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dietilammino)benzaldeide
Formula: C₁₁H₁₅NO
Punto di ebollizione: 174°C
Punto di fusione: 40 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003382
CAS Number: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44d6c4416fa96de24fa02511aa9e253caaa3636f&vid=ba8e0fcc851fd8abe1beb294ee2b0c11ce5b51de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency