Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₂S Punto di ebollizione: 285°C |
MDL Number:
MFCD00005484 CAS Number: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Merck Index: 14,08955 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |