Stampa…
trans-Dicloroetilene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D0368-25G D0368-100G
TCIAD0368-25GEA 55 EUR
TCIAD0368-25G TCIAD0368-100G
trans-Dicloroetilene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
trans-Dicloroetilene
Formula: C₂H₂Cl₂
Punto di ebollizione: 48°C
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2°C
MDL Number: MFCD00062942
CAS Number: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&vid=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %