Stampa…
n-Tridecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0411-25ML T0411-500ML T0411-100ML
TCIAT0411-25MLEA 19 EUR
TCIAT0411-25ML TCIAT0411-500ML TCIAT0411-100ML
n-Tridecano ≥99.0% (by GC)
n-Tridecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: –5°C
Densità: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008979
CAS Number: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cbecccfe0ace32eef91ddece3b594ec13845b6&vid=3bc407159413190273f4abf338f3cb68f565ad59&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %