Stampa…
n-Pentadecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
P0606-25ML P0606-500ML P0606-100ML
TCIAP0606-25MLEA 30 EUR
TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML TCIAP0606-100ML
n-Pentadecano ≥99.0% (by GC)
n-Pentadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Peso molecolare: 212,42 g/mol
Punto di ebollizione: 270°C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008990
CAS Number: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a627f27b663565d4ef1844f1f2afcb4927d99e0&vid=8e8f6209f105381b655fb68f4c6c2af9dd29763c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %