Stampa…
n-Nonano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0286-25ML N0286-500ML N0286-100ML
TCIAN0286-25MLEA 18 EUR
TCIAN0286-25ML TCIAN0286-500ML TCIAN0286-100ML
n-Nonano ≥98.0% (by GC)
n-Nonano
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: -51°C
Densità: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009574
CAS Number: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4bbb72cf2c3dee5d9cdf195a1016123139b3f1d&vid=e63727f4fcbcb68dd21ddd90b71216ec10718979&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %