Stampa…
n-Hentriacontane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
H0012-1G H0012-10G
TCIAH0012-1GEA 82 EUR
TCIAH0012-1G TCIAH0012-10G
n-Hentriacontane ≥95.0% (by GC)
n-Hentriacontane
Formula: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Punto di ebollizione: 180°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048745
CAS Number: 630-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea918217945890b31b728c13c3c9ee1eeb13ee79&vid=a17f3477a237f3095536b5c74af55a094b076cff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency