Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
Attenzione
S0588-25G S0588-500G
TCIAS0588-25GEA 16 EUR
TCIAS0588-25G TCIAS0588-500G
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis) per elettroforesi
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: 207°C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e5a95c6d9593a774797d09e70e547f689fdeb7&vid=6ab39d75da38df4299663e526186c52d18e97f6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Functionality test to pass test