Stampa…

1-Iodopropano ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Propyl iodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0068-25G I0068-500G I0068-100G
TCIAI0068-25GEA 58 EUR
TCIAI0068-25G TCIAI0068-500G TCIAI0068-100G
1-Iodopropano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Peso molecolare: 169,99 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001095
CAS Number: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07862
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2355784bd416f7570ee096c5fbb9eb84620cb24f&vid=33df6068363349f90fc01f705038506bcf671ab7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR