Stampa…
1-Iodooctane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0321-25G I0321-500G I0321-100G
TCIAI0321-25GEA 17 EUR
TCIAI0321-25G TCIAI0321-500G TCIAI0321-100G
1-Iodooctane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodooctane
Formula: C₈H₁₇I
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001105
CAS Number: 629-27-6
EINECS: 211-084-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79df6f7fd083658f8d32df0a89aaa07d545ce021&vid=795dd93cde09225b2efab436c9f8251124a7a274&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %