Stampa…
8-Chloro-1-octanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 8-Chloro-1-n-octanol
C2448-25ML C2448-5ML
TCIAC2448-25MLEA 98 EUR
TCIAC2448-25ML TCIAC2448-5ML
8-Chloro-1-octanol ≥97.0% (by GC)
8-Chloro-1-octanol
Formula: C₈H₁₇ClO
Peso molecolare: 164,68 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,976 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00040005
CAS Number: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bfa049b848fa522b52a7fbf2ec0e230c09e8555&vid=9d766fe4391d1a73f00c8b1b6e8e2f09ba77c1f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %