Stampa…
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
C0085-25ML C0085-500ML
TCIAC0085-25MLEA 16 EUR
TCIAC0085-25ML TCIAC0085-500ML
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₄H₉ClO₂
Peso molecolare: 124,57 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: < –73 °C
Densità: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000948
CAS Number: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3456a638f937acc34d8950c7ca993bd8e12efd5&vid=e3c6928f09dbdee1f57eee7558fe9e92d08a95d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %