Stampa…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0169-25ML C0169-500ML C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA 18 EUR
TCIAC0169-25ML TCIAC0169-500ML TCIAC0169-100ML
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formula: C₄H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 185°C
Densità: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002870
CAS Number: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aef7e5d0490dbe29eeac385809f2053ef4b2a37&vid=23112b62472f8a40b58d45e8bc700a15b2b79e44&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %