Stampa…

Melissic acid ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

M0595-1G M0595-100MG M0595-5G
TCIAM0595-1GEA 217 EUR
TCIAM0595-1G TCIAM0595-100MG TCIAM0595-5G
Melissic acid ≥95.0% (by GC)
Melissic acid
Formula: C₃₀H₆₀O₂
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002813
CAS Number: 506-50-3
EINECS: 208-042-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=658f8e2041c81e214ff64bd63b073744f7cb92e8&vid=64f9f6cf773555f780d5702aa3c9fdcbd257e3ae&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR