Stampa…
3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M0735-25G M0735-5G
TCIAM0735-25GEA 86 EUR
TCIAM0735-25G TCIAM0735-5G
3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (by GC)
3-(Methylthio)-1-propanol
Formula: C₄H₁₀OS
Punto di ebollizione: 136°C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00036560
CAS Number: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&vid=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %