Stampa…
Caprylaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0044-25ML O0044-500ML
TCIAO0044-25MLEA 16 EUR
TCIAO0044-25ML TCIAO0044-500ML
Caprylaldehyde ≥98.0% (by GC)
Caprylaldehyde
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: ∼12 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007029
CAS Number: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1177e524f30f4fc43612ac1784c9ac1ad6cf274c&vid=44df3ff74d1f23b620ac710679a4c227301326bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %