Stampa…
(±)-1,3-Butandiolo ≥99.0% (by GC) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B3770-25G B3770-5G
TCIAB3770-25GEA 26 EUR
TCIAB3770-25G TCIAB3770-5G
(±)-1,3-Butandiolo ≥99.0% (by GC) for biochemical research
(±)-1,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: < –50 °C
Densità: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004554
CAS Number: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dd59975a1fa3752dce458220271cf0afc90512&vid=ab8d08d4e43268c4e51532e3cd08908245fdcfbe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test