Stampa…
Iodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0604-25G I0604-500G
TCIAI0604-25GEA 22 EUR
TCIAI0604-25G TCIAI0604-500G
Iodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 184.3
Punto di fusione: 114°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 14,05014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ad8a29196f0b4f7e8bc4b2c5a31d4ccae809a81&vid=5647cb2397f853e7bdf732d4e548f0313a5a2ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %