Stampa…

Tetrahydrothiophen-3-one ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone

D3511-25G D3511-5G
TCIAD3511-25GEA 89 EUR
TCIAD3511-25G TCIAD3511-5G
Tetrahydrothiophen-3-one ≥98.0% (by GC)
Tetrahydrothiophen-3-one
Formula: C₄H₆OS
Peso molecolare: 102,16 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Flash Pt: 78°C
MDL Number: MFCD00005412
CAS Number: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&vid=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR