2-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅BO₂S Punto di fusione: 146…147 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151850 CAS Number: 6165-68-0 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 96.0 to 116.0 % |