Stampa…
4-Bromostyrene ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
B1980-25G B1980-5G
TCIAB1980-25GEA 165 EUR
TCIAB1980-25G TCIAB1980-5G
4-Bromostyrene ≥95.0% (by GC) stabilizzato
4-Bromostyrene
Formula: C₈H₇Br
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: 4,5 °C
Densità: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000110
CAS Number: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&vid=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %