Tris(dimethylamino)phosphine ≥96.0% (by GC) (may contain precipitate)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₈N₃P Punto di ebollizione: 163°C Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,8962 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 26°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008301 CAS Number: 1608-26-0 EINECS: 216-534-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |